Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée antistatiques carrées standard
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée antistatiques carrées standard Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
62.23€ - 161.00€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Couleur | Bleu |
Jetable | Jetable |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15788167
|
Fisherbrand™
HS120224F |
140 x 140 x 22 mm |
161.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15778167
|
Fisherbrand™
HS120223F |
85 x 85 x 24 mm |
68.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15768167
|
Fisherbrand™
HS120222F |
46 x 46 x 8 mm |
62.23€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
- Les bords arrondis simplifient le transfert.
- Antistatiques.
- 3 dimensions.
- 500/boîte
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire.
- Jetables
Spécification
Not Autoclavable | |
Bleu | |
PS | |
Non-sterile | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
14°F to 158°F |
Plat | |
Jetable | |
Carré | |
Nacelle de pesée anti-statique | |
500 Pk. | |
-10°C to +70°C |