Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille amovible pour instruments GC
Utilisez les seringues à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour une introduction manuelle, précise et reproductible des échantillons dans les instruments GC, avec ou sans aiguille.
Marque:  Thermo Scientific™ 365M6322
Description
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision des seringues à aiguille amovible manuelles Thermo Scientific™. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC) avec ou sans aiguille, elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Ces seringues sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Une plus grande plage de températures
  • Une souplesse de fonctionnement supérieure
  • Une durée de vie prolongée et une amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues pour échantillonneur automatique installées.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement un transfert :
  • Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le corps en verre
  • Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Calibre 22s
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille amovible
1 de chaque
50 mm
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
50mm
365RN461
5 ml
Pointe arrondie
365RN461