Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque standard (APHA) (déshydratée)
Déterminez les comptages sur plaque de micro-organismes dans des échantillons alimentaires et de produits laitiers, les eaux usées et d’autres matières d’importance sanitaire grâce ce milieu.
162.00€ - 892.00€
Spécification
Certifications/Conformité | APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Gélose |
Type de test | Gélose pour comptage sur plaque standard APHA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10679554
|
Thermo Scientific™
CM0463B |
À l’unité |
162.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13205719
|
Thermo Scientific™
CM0463T |
5 kg |
892.00€
5kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Déterminez les comptages sur plaque de micro-organismes dans des échantillons alimentaires et de produits laitiers, les eaux usées et d’autres matières d’importance sanitaire grâce ce milieu.
- Répond à la formulation de l’APHA, de l’AOAC et de PHLS
- Le contrôle qualité de la gélose pour comptage sur plaque standard (APHA) comprend des tests conformes à la norme ISO 11133:2014
Spécification
APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 | |
Poudre | |
Gélose | |
Gélose pour comptage sur plaque standard APHA |