Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 600x630x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 600 x 630 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
414.79€ - 443.67€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 366 x 600 x 630 mm |
---|---|
Type de porte | Porte battante à gauche |
Nbre de portes | 1 |
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15763102
|
Koettermann™
307-00190 |
Oui |
443.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15753102
|
Koettermann™
307-00189 |
Non |
414.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Armoire murale
- Une porte
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
366 x 600 x 630 mm | |
1 | |
Armoire avec montage mural |
Porte battante à gauche | |
1 |