Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1500x630x350 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1500 x 630 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
sur devis
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 350 x 1500 x 630 mm |
---|---|
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Type de porte | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Type de porte | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15733092
|
Koettermann™
307-00177 |
Oui | Portes coulissantes en verre | 2 |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
15743092
|
Koettermann™
307-00178 |
Non | Ouverture de face / sans portes | Aucun |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||
Description
- Armoire murale
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
350 x 1500 x 630 mm | |
1 | |
Armoire avec montage mural |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1500x630x350 mm