Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x630x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1200 x 630 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
622.76€ - 681.69€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 366 x 1200 x 630 mm |
---|---|
Nbre de portes | 2 |
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15763082
|
Koettermann™
307-00170 |
Oui |
681.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15753082
|
Koettermann™
307-00169 |
Non |
622.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Armoire murale
- Deux portes
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
366 x 1200 x 630 mm | |
2 | |
1 | |
Armoire avec montage mural |