Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x480x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1200 x 480 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
sur devis
Spécification
Dimensions (P x L x H) 366 x 1200 x 480 mm
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1
Type de produit Armoire avec montage mural
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Mécanisme de verrouillage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Mécanisme de verrouillage Prix Quantité et disponibilité  
15723082
Afficher les documents
Koettermann™
307-00166
Oui
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15713082
Afficher les documents
Koettermann™
307-00165
Non
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Armoire murale
  • Deux portes
  • Une étagère
  • Verrouillable
  • Panneaux latéraux
Spécification
Spécification
366 x 1200 x 480 mm
2
1
Armoire avec montage mural
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x480x366 mm