Learn More
Consort™ Électrodes de conductivité
Conçu pour les applications de laboratoire, industrielles, biotechnologiques et médicales. Les électrodes de conductivité Consort™ sont des capteurs analytiques électrochimiques de haute qualité. Une gamme d’électrodes est disponible pour une utilisation générale sur le terrain, avec des microvolumes ou pour mesurer des conductivités élevées.
Marque: Consort™ SK24T
Description
Lors de l’étalonnage ou de la mesure, toutes les solutions doivent être agitées doucement afin d’assurer une véritable représentation du contenu. Des solutions d’étalonnage fraîches avec des valeurs proches de la valeur d’échantillon attendue doivent être choisies. Rincez l’électrode deux fois entre les mesures : tout d’abord dans l’eau distillée, puis avec l’échantillon suivant à mesurer. Laissez les électrodes suffisamment longtemps pour qu’elles se stabilisent lors de l’étalonnage ou de la mesure.
- Les options incluent le modèle de terrain standard, le modèle de microvolume et le modèle à haute conductivité
- Compensation automatique de la température (ATC Pt1000) intégrée, avec 2 connexions banane pour ATC
- Comprend également un câble de 1 m et 1 connexion BNC
- L’indicateur de stabilité s’affiche lorsque les relevés doivent être pris
Spécification
10 cm-1 | |
0°C à 110°C | |
12 mm | |
1 m | |
Câble de 1 m, 2 connexions banane pour ATC, 1 connexion BNC | |
SK23T |
Haute conductivité, utilisation en laboratoire | |
Électrodes de conductivité | |
130 mm | |
Corps en verre, plaques en platine | |
ATC intégré (Pt1000) |