Learn More
Solution de tampon standard
Solution tampon SI Analytics™ Standard pH 6,87 résiste aux variations de pH lorsque de petites quantités d’acide y sont ajoutées.
78.40€ - 280.00€
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
---|---|
Couleur | Incolore |
Densité | 1g/cm3 |
pH | 6.87 |
Forme physique | Liquid |
Formule | Eau, phosphate d’hydrogène disodique, dihydrogénophosphate de potassium |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
Stérilité | Sterile |
Tension de vapeur | 23hPa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11954779
|
SI Analytics
285138254 |
60 ampoules |
280.00€
60 ampoules |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10721211
|
SI Analytics
285138016 |
250 mL |
78.40€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, phosphate d’hydrogène disodique, phosphate de dihydrogène de potassium
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
Spécification
100°C | |
1g/cm3 | |
Liquid | |
Odorless | |
Sterile | |
Entièrement miscible dans l’eau |
Incolore | |
6.87 | |
Eau, phosphate d’hydrogène disodique, dihydrogénophosphate de potassium | |
Ampoules FIOLAX™ | |
23hPa |