Learn More
Solution tampon de borate pH 4,01
Click to view available options
Quantité:
250 mL
60 Ampules
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénphtalate de potassium
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.01g/cm3 |
pH | 4.01 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 250 mL |
Formule | Eau, hydrogénophtalate de potassium |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Flacon DURAN™ |
Stérilité | Sterile |