Learn More
Solution tampon de borate pH 1,68
Click to view available options
Quantité:
250 mL
60 ampoules
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, tétraoxalate de potassium dihydraté
- Stocker fortement hermétique à des températures comprises entre 15 °C et 25 °C.
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Un rinçage de plus grandes quantités dans des canalisations ou dans l’environnement aquatique peut augmenter les valeurs de pH. Un pH faible nuit aux organismes aquatiques. Dans la dilution du niveau d’utilisation, la valeur du pH est considérablement augmentée, pour qu’après l’utilisation du produit, les déchets aqueux, vidés dans les canalisations, ne soient peu dangereux pour l’eau
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.01g/cm3 |
pH | 1.68 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 60 ampoules |
Formule | Eau, tétraoxalate de potassium dihydraté |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
Stérilité | Sterile |