Learn More
Heidolph Instruments Support S2 XXL
A unique stand for our entire overhead stirrer series.
Marque:  Heidolph Instruments 570-12200-00
423.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10562805
  • 453.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • A unique stand for our entire overhead stirrer series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
39.4 in.
1000 mm
1 in.
Stand
6 kg
14.6 in.
370 mm
25 mm
13.2 lb.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Heidolph Instruments Support S2 XXL > Diamètre du tube de support : 25 mm ; Longueur : 1000 mm ; Poids : 6 kg