Learn More
Fisherbrand™ Pieds d’échafaudage
Fournit une base stable pour l’échafaudage de laboratoire. Les pieds d’échafaudage Fisherbrand™ sont livrés avec des trous qui permettent de visser le pied sur le banc, le sol ou le mur.
Marque:  Fisherbrand™ 2117/1
Code produit. 11588112
  • 159.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Clé Allen fournie
  • Fixation par vis à tête creuse pour tiges ou tubes de 13 mm de diamètre
  • Fabriqués en acier inox ou en aluminium
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Pied du support