Learn More
STAM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène STAM
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16890144
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12434-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16880144
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12434-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
STAM (Signal transducing adaptor molecule) is an adaptor molecule involved in downstream signaling pathways mediated by growth factors and cytokines. STAM also plays an important role in endocytosis, the JAK-STAT signaling pathway, and membrane trafficking. In humans, the gene encoding STAM is located on chromosome 10.
Spécification
Spécification
STAM
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P70297, Q92783
20844, 498798, 8027
STAM Fusion Protein Ag3112
Primary
-20°C
STAM
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
STAM, STAM 1, STAM1
Stam
IgG
Antigen Affinity Chromatography