Learn More
Epredia™ Accessoires pour automate de coloration en series StainMate™ Max 10
Optimisez votre automate de coloration en series Epredia™ StainMateTM Max 10 grâce aux accessoires qui lui sont destinés.
Marque:  Epredia™ E103/SL/R20
Code produit. 12698436
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Optimisez votre dispositif de coloration en series Thermo Scientific™ StainMate™ Max 10 grâce aux accessoires qui lui sont destinés.
Les accessoires pour l’automate de coloration en série StainMate Max 10 comprennent :
  • Couvercle
  • Hotte d’aspiration
  • Socle avec tiroir
  • Boîte de bain pour modèle Belair
  • Boîte/bain supplémentaire
  • Boîte à eau/bain
  • Boîte/bain externe
  • Module de séchage
  • Adaptateur pour rack
  • Rack supplémentaire pour 20 lames au moins
  • Rack supplémentaire pour 30 lames au moins
Module de séchage
  • Le sécheur de lames assisté par ventilateur fonctionne à 1⁄270°C
  • Il s’accroche sur le côté gauche ou droit du module StainMate
Hotte filtrante
  • Extrait les vapeurs à travers un filtre à charbon remplaçable
  • S’adapte facilement à l’intérieur de la base de la hotte
  • Porte transparente à charnière pour un accès facile
Boîte/bain externe
  • Se fixe sur l’un ou l’autre côté du module StainMate pour augmenter la capacité
  • En acier inox poli avec bain acétal blanc et couvercle
  • Capacité : 38mL
Spécification
Spécification
Additional rack for up to 20 slides