Learn More
Bochem™ Supports de tubes à essai en forme de Z en acier inox
Marque: Bochem™ 8291
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Portoir inox en Z• Gain de place
• Acier inox
• Gain de place: imbriquables pour rangement
• Portoir acier inox en Z
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Acier inoxydable (18/10) | |
50 x 220 mm |
Tubes (17 mm) | |
50 | |
17 mm |