Learn More
Sampling Systems™ Louche Utility en acier inoxydable
La louche Utility en acier inoxydable Sampling Systems™ est un échantillonneur en acier inoxydable adapté à l’échantillonnage de liquides et de suspensions.
169.00€ - 187.00€
Spécification
Matériau | Acier inox (AISI 304) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Liquides à faible viscosité |
Diamètre (métrique) | 32 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15809371
|
Sampling Systems™
5170A-50 |
50 ml | 460 mm |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899361
|
Sampling Systems™
5170A-100 |
100 mL | 540 mm |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Échantillonneur de point unique
- Acier inox 304
- Insérez l’échantillonneur dans le produit pour que le liquide s’écoule dans l’échantillonneur
- Relevez la tige de commande centrale pour décharger l’échantillon
Spécification
Acier inox (AISI 304) | |
Liquides à faible viscosité | |
32 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Louche Utility en acier inoxydable