Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Bol utilitaire en acier inoxydable
Heavy gauge, 304 stainless steel (SS) Utility Bowls with flat bottom and straight sides to ensure stability.
60.80€ - 69.85€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Bol utilitaire |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11797255
|
Cole-Parmer™ Essentials
07272-00 |
858 mL |
60.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707265
|
Cole-Parmer™ Essentials
07274-00 |
2000 mL |
69.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- These straight-sided, heavy-duty bowls are made of 304 SS with a satin finish that makes them easy to clean.
Spécification
Acier inoxydable | |
Bol utilitaire |