Learn More
Thermo Scientific™ Raccords, raccords en T et croix en acier inox
Minimisez les volumes morts du système et assurez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox.
Marque:  Thermo Scientific™ U-402
Code produit. 10669365
  • 55.33€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Minimisez les volumes morts du système et garantissez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox Thermo Scientific™. Comprend deux écrous et ferrules en acier inox.
  • Formats à volume mort totalement nul ou faible
  • Comprend deux écrous et ferrules en acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Raccord
Raccord avec 2 écrous et ferrules en acier inox
Acier inoxydable
0,134 µl
Trou traversant de 0,020 po
Raccords Upchurch Scientific / Parker