Learn More
Cole-Parmer™ Raccord coudé union en acier inox
Offre une très bonne résistance chimique. Parfait pour toute utilisation avec des tubulures rigides, y compris des tubulures en fluoropolymères, ainsi que d’autres plastiques et métaux rigides
Marque: Cole-Parmer™ 31406-56
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre une très bonne résistance chimique.
- Débits jusqu’à 220 psi à 77°F (25°C).
- Utilisable entre 32 et 212°F (0 à +100°C).
- Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide, notamment en PTFE ou en polypropylène.
- Un raccord de compression est doté d’un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression.
- La gamme de raccords de compression est idéale pour les tubulures rigides.
- Lors de la sélection de vos raccords, tenez compte du type de tubulure, de la compatibilité des matériaux et des conditions de température et de pression.
Spécification
Raccord coudé union | |
Raccord de compression | |
Acier inox (316) | |
Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma |