Learn More
Arex Professional Equipment™ Paillasse en acier inox avec socle en U
Marca: Arex Professional Equipment™ CTT618S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Paillasse en acier inox 18/10• Hygiène parfaite
• Nettoyage facile
• Anti-corrosion
• Revêtement entièrement en acier inox AISi 304 Cr Ni 18/10 sans angle vif
• Hygiène maximale grâce au plan de travail parfaitement lisse. Surface inférieure avec revêtement insonorisant
• Hauteur de travail: 85cm
• Charge maximale: 150kg répartis
• Piètement à section carrée 4 x 4cm assurant une stabilité maximale avec 4 pieds de mise à niveau réglables
• Roulettes en option
• Les blocs tiroirs en option sont uniquement compatibles avec les tables de profondeur 70cm
• Paillasse standard piètement en U
Especificaciones
1800 x 600 x 850 mm |