Learn More
RUBIS Brucelles à longue queue
Brucelles Longues - Acier Inox, manche dentelé
Marque: RUBIS 232/8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pinces à longue queue
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Poignées dentelées
- Embouts dentelés pour une meilleure prise en main
- Conseils émoussés
- Convient aux applications cryogéniques
- Fort
Spécification
Pointue fine | |
Acier inoxydable | |
Brucelles de haute précision | |
Pinces |
8.46 in. | |
215 mm | |
1 par unité |