Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles en acier inoxydable
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
Marque: Cole-Parmer™ 07287-09
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Recommandé pour l’assemblage de micro-électronique et de précision
- Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
- La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
- Anti-magnétiques et résistants aux acides
Spécification
Courbe | |
4,25 in | |
10,8 cm | |
Pince | |
Droit |
Pièce | |
Acier inoxydable | |
Pinces | |
Chaque |