Learn More
Zwiebel™ Pince en acier inoxydable
À utiliser pour manipuler les classes de poids E/F de 1 g à 200 g
Marque: Zwiebel™ PBI2812K
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Anti-magnétiques avec revêtement en PVC | |
Acier inoxydable | |
Manipulation de poids de 100 g à 2 kg |
1/boîte | |
200 mm | |
Pince |