Learn More
Agencinox™ Chariots en acier inoxydable
Utilisez ces chariots pour une variété d’applications. Les chariots en acier inox Agencinox™ sont en acier inox 18/10 avec finition polie brillante
604.27€ - 1022.53€
Spécification
Type de produit | Chariot |
---|---|
Comprend | Étagères |
Capacité de charge (métrique) | 100 kg |
Nbre de roulettes | 4 |
Nbre d’étagères | 2 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11789493
|
Agencinox™
4212M |
600 x 400 mm |
1022.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11769503
|
Agencinox™
445 |
600 x 430 mm |
604.27€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11789503
|
Agencinox™
745 |
750 x 500 mm |
710.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure à usage intensif
- Nettoyage aisé
- Avec 2 poignées, plateaux formés
- Cadre : Tube en acier inox 18/10 de 25 mm de dia.
- Roulettes de diam. 75 mm
Spécification
Chariot | |
100 kg | |
2 |
Étagères | |
4 |