Learn More
JP Selecta™ Support de trépied en acier inoxydable
Les tiges de support pour trépied JP Selecta™ sont adaptées aux besoins en laboratoire pour soutenir le trépied.
Marque:  JP Selecta™ 6002278
Code produit. 12022305
  • 77.54€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inox AISI 304
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
8 mm
1 de chaque
500 mm
Support de trépied
1,4 kg