Learn More
Hanna Instruments™ Sonde de thermistance en acier inox avec poignée
Obtenez des relevés de température extrêmement précis des produits liquides, gazeux et/ou semi-solides. La sonde de thermistance Hanna Instruments™ en acier inox avec poignée est dotée d’une poignée conçue pour être utilisée avec un thermomètre à thermistance.
Marque: Hanna Instruments™ HI765PW
Description
Cette sonde de thermistance est dotée d’un câble qui s’étend sur 1 m (3,3 pi) entre la poignée et la connexion à l’instrument de mesure. (Des options avec câble de 2 m ou 3 m sont également disponibles.) Avec une construction en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion et robuste, cette sonde est capable de mesurer des échantillons jusqu’à 150°C (302°F).
La série HI 765 de sondes de thermistance PTC est préétalonnée avec une erreur maximale de ± 0,2°C (± 0,4°F) ; un réétalonnage n’est donc pas nécessaire lorsque les sondes sont interchangées.
- Sonde en acier inox AISI 316 avec poignée en ABS
- Applications : options pour air et gaz, air et liquides et semi-solides
- Thermistance NTC avec temps de réponse de 6 secondes et thermistance PTC préétalonnée avec temps de réponse de 8 secondes
Spécification
Température semi-solide | |
8,1 in | |
1m | |
100mm | |
8 s | |
PTC, pénétration | |
Sonde de thermistance | |
- 50°C | |
Oui | |
±0,2°C |
3,3 ft | |
3,9 in | |
205 mm | |
Sonde en acier inox AISI 316, Poignée ABS | |
Sonde de pénétration HI 765PW | |
0,2kg | |
150°C | |
-50°C à +150°C | |
Thermomètre à thermistance |