Learn More
Grant Instruments™ Portoir pour tubes à essai en acier inox
S’adapte à un grand nombre de tailles de tubes à essai allant de 10 à 30 mm de diamètre
Marque: Grant Instruments™ SR-SE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
S’adapte à un grand nombre de tailles de tubes à essai allant de 10 à 30 mm de diamètre
- Pour une utilisation avec LSB Aqua Pro
- Disponible en 8 tailles pouvant accueillir jusqu’à 48 tubes à essai SR
Spécification
119 ml | |
Tubes, 0,5 mm de diamètre | |
Acier inoxydable |