Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 mm de dia., avec certificat de calibrage
201.00€ - 234.00€
Spécification
Quantité | 1 unité |
---|---|
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | ISO 3310/1 et ASTM E 11 |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
À utiliser avec (application) | Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10466821
|
RETSCH
60.331.002000 |
2mm |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12324613
|
RETSCH
60.331.000600 |
600 μm |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12314613
|
RETSCH
60.331.000500 |
500 μm |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12334613
|
RETSCH
60.331.000800 |
800 μm |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12691535
|
RETSCH
60.331.000900 |
900 μm |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
1 unité | |
ISO 3310/1 et ASTM E 11 | |
Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
Tamis | |
50 mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 mm de dia., avec certificat de calibrage