Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. x H), porosités supérieures à 10 mm, ISO 3310/1
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités supérieures à 10 mm.
Marque: Fisherbrand™ 60.122.013200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 25 mm
- ISO 3310/1
Spécification
1/boîte | |
200mm | |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
25mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable | |
13,2mm | |
Série principale R’10 selon la norme DIN 323, ISO 3310/1. | |
Certificat de conformité |