Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inoxydable, 200 x 25 mm (Ø x H), ISO 3310/1
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités entre 1 mm et 10 mm.
Marque:  Fisherbrand™ 60.122.007100
129.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10319801
  • 192.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur : 25 mm
  • ISO 3310/1
Spécification
Spécification
1 unité
Tamis
Agitateur AS 200
25mm
200mm
Acier inoxydable
7,1mm
ISO 3310/1
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inoxydable, 200 x 25 mm (Ø x H), ISO 3310/1 > Porosité : 7,1mm