Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 150 mm de dia., porosités en millimètres avec ASTM E 11
100.00€ - 138.00€
Spécification
Quantité | 1 unité |
---|---|
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | ASTM E 11 |
À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 200 |
Comprend | Certificat de conformité |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10400212
|
RETSCH
60.117.001180 |
1,18mm | N/A | ||||||
10259161
|
RETSCH
60.117.001400 |
1,4mm | N/A | ||||||
10156021
|
RETSCH
60.117.001700 |
1,7mm | N/A | ||||||
10585252
|
RETSCH
60.117.011200 |
11,2mm | N/A | ||||||
10116311
|
RETSCH
60.117.012500 |
12,5mm | N/A | ||||||
10618751
|
RETSCH
60.117.013200 |
13,2mm | N/A | ||||||
10186401
|
RETSCH
60.117.016000 |
16 mm | N/A | ||||||
10496801
|
RETSCH
60.117.019000 |
19 mm | N/A | ||||||
10014801
|
RETSCH
60.117.002360 |
2,36mm | N/A | ||||||
10583522
|
RETSCH
60.117.001000 |
1mm | N/A | ||||||
10584482
|
RETSCH
60.117.002800 |
2,8mm | N/A | ||||||
10712003
|
RETSCH
60.117.022400 |
22,4mm | N/A | ||||||
10004721
|
RETSCH
60.117.026500 |
26,5mm | N/A | ||||||
10196401
|
RETSCH
60.117.025000 |
25 mm | N/A | ||||||
10044811
|
RETSCH
60.117.003350 |
3,35mm | N/A | ||||||
10380712
|
RETSCH
60.117.031500 |
31,5mm | N/A | ||||||
10544102
|
RETSCH
60.117.002000 |
2 mm | N/A | ||||||
10044821
|
RETSCH
60.117.004750 |
4,75mm | N/A | ||||||
10146501
|
RETSCH
60.117.037500 |
37,5mm | N/A | ||||||
10156501
|
RETSCH
60.117.045000 |
45mm | N/A | ||||||
10379511
|
RETSCH
60.117.004000 |
4 mm | N/A | ||||||
10340522
|
RETSCH
60.117.006300 |
6,3mm | N/A | ||||||
10196161
|
RETSCH
60.117.005600 |
5,6mm | N/A | ||||||
10156211
|
RETSCH
60.117.006700 |
6,7mm | N/A | ||||||
10258491
|
RETSCH
60.117.008000 |
8mm | N/A | ||||||
10380472
|
RETSCH
60.117.009500 |
9,5mm | N/A | ||||||
Spécification
1 unité | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40 mm | |
150 mm | |
Acier inoxydable |