Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 150 mm de dia., porosités en micromètres avec ISO 3310/1
Marque: RETSCH 60.116.000212
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1 unité | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40 mm | |
150mm | |
Acier inoxydable |
212 μm | |
ISO 3310/1 | |
Certificat de conformité | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |