Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en millimètres avec ASTM E 11
Marque:  RETSCH 60.108.019000
100.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10661202
  • 148.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 unité
Tamis
Agitateur AS 200
40mm
100mm
Acier inoxydable
19mm
ASTM E 11
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
Nom du produit
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en millimètres avec ASTM E 11 > Taille des pores : 19 mm