Learn More
KGW Isotherm™ Béchers de malaxage en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
6000 mL
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 65 mm |
Diamètre (métrique) externe | 87 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Tempérage de liquides, le milieu de tempérage est pompé autour de la double paroi avec l’aide d’un thermostat |
Hauteur (métrique) | 203 mm |
Hauteur (métrique) intérieure | 180 mm |
Type | Bécher |