Learn More
Day Impex™ Bécher de malaxage en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
Description
- Bécher à double paroi
- Inclut les ports d’entrée et de sortie pour contrôler la température
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 600 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Type | Bécher |