Learn More
Grant Instruments™ Cuve en acier inoxydable et plaque pont pour bains
À combiner avec n’importe quel circulateur ou bain Grant. La cuve en acier inoxydable Grant Instruments™ et la plaque pont pour bains présentent une plage de températures de –15 à 200°C.
Marque:  Grant Instruments™ ST5
Code produit. 12797769
  • 419.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Combine with any Grant Heating Circulator or Bath. Grant Instruments™ Stainless Steel Tank and Bridge Plate for Baths has a temperature range of –15 to 200°C.
  • Structure en acier inoxydable haute efficacité
  • Plage de températures : –15 à 200°C
  • Comporte des pieds surélevés intégrés pour faciliter le transport, le repositionnement et l’accès aux statifs
Spécification
Spécification
5 L
15°C à 200°C
330 mm
Thermostats à immersion de la gamme Optima - T100, TC120, TXF150 ou TXF200
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers