Learn More
Arex Professional Equipment™ Table en acier inox avec cadre sur trois côtés, 70 x 140 x 85 mm
Entièrement en acier inox avec pieds réglables.
Marque:  Arex Professional Equipment™ CTT714S
Encompass
Code produit. 11863181
  • 1490.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction entièrement en acier inox.
  • Pieds réglables.
  • Barres de support horizontales sur trois côtés.
Spécification
Spécification
70 mm
Acier inoxydable
140 mm
70 x 140 x 85 mm
85 mm