Learn More
S Murray and Co™ Forceps à ressort en acier inoxydable
Utilisez ces forceps pour des applications (petites et grandes chirurgies, post-mortem, dissections et pose de pansement). Les forceps à ressort en acier inox S Murray™ sont conformes aux exigences de la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE avec une traçabilité complète maintenue tout au long du processus de fabrication.
13.00€ - 288.31€
Spécification
Type de produit | Forceps à ressort |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la dissection |
Quantité | Par unité |
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12381369
|
S Murray and Co™
E006/02 |
Pointes tranchantes / courbées/fines | 125 mm |
288.31€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340705
|
S Murray and Co™
E004/01 |
Pointe striée tranchante et fine | 115 mm |
13.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez ces forceps pour des applications (petites et grandes chirurgies, post-mortem, dissections et pose de pansement).Les forceps à ressort en acier inox S Murray™ sont conformes aux exigences de la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE avec une traçabilité complète maintenue tout au long du processus de fabrication.
- Forceps en acier inox pour la dissection
Spécification
Forceps à ressort | |
Acier inoxydable | |
Pour la dissection | |
Par unité |