Learn More
Fisherbrand™ Ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox
Utilisez un seul outil pour deux tâches. Les ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox Nickel Electro™ mesurent les liquides et les poudres avec l’extrémité en forme de cuillère et divisent et séparent les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.
Marque:  Fisherbrand™ 2013
Code produit. 11864233
  • 1020.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
L’ustensile à double usage mesure les liquides et les poudres fines avec l’extrémité en forme de cuillère ; et divise et sépare les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.
  • En acier inox.
Spécification
Spécification
10 Paquets
Autoclavable
Spatule
Applications stériles
210 x 20 mm
Acier inoxydable
Stérile
2 mL
Finition brillante
20 mm
-196°C à +550°C
210 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox > Dimensions (L x dia.) : 180 x 20 mm