Learn More
Buerkle™ Spatule en acier inoxydable
Instruments universels pour prélever, diviser et mélanger des pâtes, des crèmes, etc.
22.70€ - 36.55€
Spécification
Type de produit | Spatule |
---|---|
À utiliser avec (application) | Instrument universel pour la collecte, la séparation et le mélange de pâtes et de crèmes |
Matériau de la lame | Acier inox V2A |
Matériau de la poignée | Bois |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11878502
|
Buerkle™
5313-0180 |
180 mm |
22.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11971551
|
Buerkle™
5313-0300 |
300 mm |
36.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Instruments universels pour prélever, diviser et mélanger des pâtes, des crèmes, etc.- Lame en acier inox V2A (1.4301)
- Poignée en bois
Spécification
Spatule | |
Instrument universel pour la collecte, la séparation et le mélange de pâtes et de crèmes | |
Acier inox V2A | |
Bois |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Spatule en acier inoxydable