Learn More
Buerkle™ Spatule en acier inoxydable
Construction en acier inox de qualité supérieure, polie et complètement soudée, donc totalement exempte de contre-dépouille.
Marque: Buerkle™ 5383-1000
212.81 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox AISI 316L (1.4404).
- Conception très stable et solide
- Perce les substances solides ou les sacs et les BigBags.
- Convient parfaitement pour le prélèvement d’échantillons de poudres, de granulés et de milieux pâteux, notamment dans les applications alimentaires et pharmaceutiques
- Très robuste
- Faciles à nettoyer
- Autoclavables
- Peut être stérilisé à la flamme
- Finition polie ultra-brillante
Spécification
Autoclavable | |
Argent | |
Denrées alimentaires | |
188 mm | |
40 mm | |
301 x 48 mm | |
Acier inox V4A | |
301 mm |
50 ml | |
Finition polie ultra-brillante | |
Argent | |
48 mm | |
Acier inox V4A | |
110 mm | |
Acier inox V4A |