Learn More
Micronova™ Chariot à double seau Slim Ttrade;
S’utilise avec les séries Slimlinetrade; et T-Moptrade; de serpillères à franges et plusieurs types de têtes de serpillères à franges. Essoreuse en option disponible (19-121-802).
261.00€ - 343.00€
Spécification
Matériau | Acier inox (304), électropoli |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage |
À utiliser avec (application) | Nettoyage des murs, des sols et des plafonds |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type de produit | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Largeur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12807033
|
Micronova™
W-92 |
Essoreuse double face | 40,6 cm | 16 po |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13148655
|
Micronova™
W-9 |
Essoreuse | 45,7 cm | 18 po |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Essoreuses Micronova SlimLine et T-Mop, autoclavables :Oui, essoreuse SlimT
ulliL’essoreuse en acier inox tient dans le seau et permet d’essorer le balai à franges, tout en le laissant assez humide pour un nettoyage efficace/liliAutoclavables/li/ulSpécification
Acier inox (304), électropoli | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
1 de chaque |
Oui | |
Nettoyage des murs, des sols et des plafonds | |
Non stérile |