Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur insérable en acier inoxydable pour SN30, 15 mm
Bacs de récupération non perforés insérables en acier inoxydable.
Marque: Memmert™ SN30E02070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
Stérilisateur SN30 | |
Bac de récupération | |
Bord : 15 mm | |
Acier inoxydable |