Learn More
RETSCH Couvercles en acier inox pour tamis de test
Couvrent les tamis pour éviter toute perte d’échantillon pendant le processus de séparation. Ces couvercles en acier inox s’adaptent à plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre du tamis.
Marque:  RETSCH 69.520.0051
Code produit. 13464886
  • 137.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Disponible pour une variété de tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Spécification
1/boîte
ISO 3310 et ASTM E 11
200mm
Couvercle pour tamis