Learn More
RETSCH Couvercles en acier inox pour tamis de test
Couvrent les tamis pour éviter toute perte d’échantillon pendant le processus de séparation. Ces couvercles en acier inox s’adaptent à plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre du tamis.
Marque: RETSCH 60.107.000315
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Disponible pour une variété de tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
1/boîte | |
ISO 3310 et ASTM E 11 | |
315mm |
Couvercle pour tamis | |
Acier inoxydable |