Learn More
Wheaton™ Kit d’assemblage d’arbre en acier inox
Dispose d’une turbine à pales réglables, qui ne dépasse pas par le bouchon, pour une plus grande turbulence
104.00€ - 138.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Silicone/PTFE |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les micro-portoirs et les cultures en suspension telles que les cellules d’insectes, les hybridomes et les lignées cellulaires adaptées |
Comprend | Flacon en verre, assemblage de turbine en PTFE/verre et bouchon revêtu de PTFE/silicone |
Nbre par carton | 1/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10553252
|
Wheaton™
356886 |
3000 ml |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11561295
|
Wheaton™
356883 |
500 ml |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11521295
|
Wheaton™
356877 |
50 ml |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Dispose d’une turbine à pales réglables, qui ne dépasse pas par le bouchon, pour une plus grande turbulence. Le fond bosselé dans les flacons de 125 ml et plus grands empêche l’écrasement des cellules. Les unités de 500 ml et plus grandes sont munies de bras latéraux de 45 mm à utiliser comme orifices et évents pratiques. Tous les flacons offrent un rapport d’espace de tête de 1:1 ou supérieur pour fournir une interface de surface maximale entre la culture et l’atmosphère des vaisseaux. L’unité se compose d’un flacon en verre, d’un assemblage de turbine en PTFE et en verre, ainsi que d’un bouchon revêtu de PTFE et de silicone. L’unité complète peut être autoclavée Des assemblages d’arbres en acier inox de rechange facultatifs sont disponibles pour chaque récipient. Les tailles de 125 ml à 1 000 ml sont graduées par incréments de 50 ml. Les tailles de 3 000 ml à 8 000 ml sont graduées par incréments de 500 ml. Les tailles de 25 ml et 50 ml ne sont pas graduées. Pour les microporteurs et les cultures en suspension telles que les cellules d’insectes, les hybridomes et les lignées cellulaires adaptées.Spécification
Silicone/PTFE | |
Idéal pour les micro-portoirs et les cultures en suspension telles que les cellules d’insectes, les hybridomes et les lignées cellulaires adaptées | |
1/boîte | |
Autoclavable |
Acier inoxydable | |
Flacon en verre, assemblage de turbine en PTFE/verre et bouchon revêtu de PTFE/silicone | |
Kit d’assemblage arbre | |
Bouchon à vis |