Learn More
Wheaton™ Grille en acier inoxydable
La grille en acier inoxydable est une pièce de rechange, un support en acier inoxydable pour l’ensemble de filtration Wheaton™ de 90 mm.
Marque: Wheaton™ 419471
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pièce de rechange pour l’ensemble de filtration de 90 mm
- Acier inoxydable
Spécification
Ensemble de filtration 90 mm Wheaton™ | |
Acier inoxydable | |
Entonnoir de 1 L avec col à vis, base de support en verre, support de filtre et bouchon en silicone n° 8 | |
1 de chaque |