Learn More
Masterflex™ Pinces sanitaires en acier inox
Offrent une bonne compatibilité chimique et sont rentables.Les couplages en acier inox 304 sont parfaits pour les industries alimentaires, des boissons et laitières
Marque:  Masterflex™ 30800-75
Code produit. 11790319
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pince sanitaire en acier inox 304L Cole-Parmer
  • Conforme aux exigences de la FDA et aux normes sanitaires 3A 
  • Taille de la pince : ½ à ¾ po
Spécification
Spécification
1 de chaque
Acier inoxydable
38,1 mm
Pince sanitaire
38,1 mm