Learn More
asecos™ Jerrycan de sécurité acier inoxydable
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
191.00€ - 261.00€
Spécification
Couleur Gray
Matériau Acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17826476
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
40090
5 L 169.00 mm
191.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17806506
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
40091
10 L 241.00 mm
N/A
17876536
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
36484
10 L 280.00 mm
230.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17816406
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
40092
20 L 271.00 mm
242.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17846486
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
36485
20 L 470.00 mm
261.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
Description
  • avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
  • avec robinet de soutirage en acier inoxydable (1.4301), y compris ventilation, joint NBR et bouchon à vis en aluminium, pare-flamme intégré et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
Gray